Få mere at vide
JULABO™ Bath Fluid Thermal HL60
Kapacitet (metrisk):
10 L
Beskrivelse
- JULABO Termiske badevæsker er nøje udvalgt og er optimeret til maksimal ydeevne med JULABO instrumenter
- Lav viskositet
- Høj stabilitet
- Minimum lugt
- God varmeledningsevne
- Brede temperaturområder
- Inklusiv afløbshane
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Til brug med (udstyr) | PRESTO™ A30, PRESTO™ A45, PRESTO™ A45t, PRESTO™ A80, PRESTO™ A80t, PRESTO™ A85, PRESTO™ A85t, PRESTO™ W40, PRESTO™ W50, PRESTO™ W50t, PRESTO™ W80, PRESTO™ W80t, PRESTO™ W85, PRESTO™ W85t, PRESTO™ W91, PRESTO™ W91tt, PRESTO™ W91x, PRESTO™ W92, PRESTO™ W92tt, PRESTO™ W92ttx, PRESTO™ B92x |
| Temperatur (metrisk) Maksimum | -60 °C til +250 °C |
| Viskositet | 5,66 (kinematisk ved 20° C i mm² /s) |