Få mere at vide
HUBER Badedæksel
Til brug med (udstyr):
11 L Variostat Tank
22 L Variostat Tank
Unical 700, CAL 1-4, Unical 1
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Badedæksel, isoleret med åbning
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Unical 700, CAL 1-4, Unical 1 |
| Temperaturområde | -100 °C til +300 °C |