Få mere at vide
Nickel Electro™ Baderustning
Shop alle Nickel-Electro produkter
Materiale:
Aluminium
Pakningsstørrelse:
12 L
Beskrivelse
- Ikke mere påfyldning påfyldning af vandbade, opretholdelse af vandstanden
- Rengøringsfrekvens reduceret
- Ingen vandbåren forurening
- God termisk varmefordeling
- Udskift vandet i dit vandbad med disse termisk effektive piller, der er nemme at holde rene
- Det giver dig mulighed for at eliminere næsten al rengøring af vandbad og beskytter dit vandbad mod udtørring
- Sparer behovet for stativer, flydere og flaskevægte
- Sigter mod at tackle vandforurening ved at bruge et tørt, metallisk termisk medium bestående af små perler i stedet for vand
- Resultatet er et tørt bad, der er langt mindre befordrende for forurening end et vandfyldt bad
- Må ikke autoklaveres
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Baderustning |
| Type | Baderustning |
| Materiale | Aluminium |
| Mængde | 12 L |
| Form | Rund |