Få mere at vide
Batefenterol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495458
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16495458 10 mg
16461637 50 mg
16438177 5 mg
16426056 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16495458 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12980
MedChemExpress Batefenterol (GSK961081;TD-5959) is a novel muscarinic receptor antagonist and β2-adrenoceptor agonist; displays high affinity for hM2, hM3 muscarinic and hβ2-adrenoceptor with Ki values of 1.4, 1.3 and 3.7 nM, respectively.
Batefenterol (GSK961081
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Batefenterol
CAS 743461-65-6
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C40H42ClN5O7
Mængde 10 mg
Synonym GSK961081 TD-5959
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (135.09 mM)
SMIL O=C(OC1CCN(CCC(NC2=CC(OC)=C(CNC[C@H](O)C3=CC=C(O)C4=C3C=CC(N4)=O)C=C2Cl)=O)CC1)NC5=CC=CC=C5C6=CC=CC=C6
Molekylvægt (g/mol) 740.24
Formel vægt 740.24
Procent renhed 98.08%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation