Få mere at vide
Brannan™ Batchprøvetagningsovntermometer med kalibreringscertifikat
Artikelnummer. 17873288
Skift visning
Kalibreret:
3 punkt sporbar
3-punkts UKAS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kalibreret
17873288 3-punkts UKAS
17813058 3 punkt sporbar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17873288 Leverandør Brannan™ Leverandørnr. 17/102/2 + 49/503/0
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Præcisionsteste ovntermometre forseglet i en 30 ml polypropylenflaske indeholdende et varmeoverførselsmedium, ideelt egnet til at overvåge temperaturen af prøver i en kontrolleret opbevaring. Komplet med sporbar kalibrering.
  • Ikke-farligt LO-tox™ fyldning
  • Temperaturmåling upåvirket af kortvarige udsving
  • Temperaturområde: +20 °C til +130 °C
  • Leveres med kalibrering og erklæring om nøjagtighed
  • Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
Flaske Fyld Aluminiumoxidkrystaller
Flaske størrelse 30 mL
Kalibreringspunkter 30 °C, 80 °C, 120 °C
Certificeringer/compliance ISO 17025 UKAS
Til brug med (applikation) Udtagning af ovnbatchprøver
Højde (engelsk) 5,71 tommer.
Højde (metrisk) 14.5 cm
Inkluderer Polypropylenflaske og glastermometer
Længde (metrisk) 14.5 cm
Materiale Glas
Termometer Fyld Aluminiumoxidkrystaller
Vægt (engelsk) 3.2099 oz.
Vægt (metrisk) 91 g
Bredde (engelsk) 0,14 tommer.
Maks. Temperatur (engelsk) 266 °F
Maks. Temperatur (metrisk) +130 °C
Min. Temperatur (engelsk) 68 °F
Min. Temperatur (metrisk) +20 °C
Temperaturområde (engelsk) 68 °F til 266 °F
Temperaturområde (metrisk) +20 °C til +130 °C
Kalibreret 3-punkts UKAS
Batteritype Ingen
Nøjagtighed ±2 °C
Underafdeling 1,0 °C
Vise Ingen
Bredde (metrisk) 3.5 cm