Få mere at vide
Brannan™ Batch prøveudtagning inkubator termometer med kalibreringscertifikat
Artikelnummer. 17863118
Kalibreret:
3 punkt sporbar
3-punkts UKAS
Artikelnummer. 17863118
Brand: Brannan™ 22/105/2 + 49/101/0
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Præcisionsteste inkubatortermometre forseglet i en 30 ml polypropylenflaske indeholdende et varmeoverførselsmedium, ideelt egnet til at overvåge temperaturen af prøver i en kontrolleret opbevaring. Komplet med kalibrering.
  • Ikke farligt LO-tox™ fyldning
  • Flasken skal fyldes med monpropylenglycol eller andet varmeoverførselsmedium før brug
  • Temperaturmåling upåvirket af kortvarige udsving
  • Temperaturområde: 18 °C til 50 °C
  • Leveres med kalibrering og erklæring om nøjagtighed
  • Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
Flaske Fyld Kunden skal fylde med monopropylenglycol eller andet varmeoverførselsmedium før brug
Kalibreringspunkter 20 °C, 35 °C, 50 °C
Certificeringer/compliance britiske nationale standarder ISO 9001
Til brug med (applikation) Overvåg temperaturen af prøver i et kontrolleret lager
Højde (engelsk) 5,71 tommer.
Højde (metrisk) 14.5 cm
Inkluderer Polypropylenflaske og glastermometer
Længde (metrisk) 14.5 cm
Materiale Glas
Termometer Fyld Nej
Vægt (engelsk) 1,9577 oz.
Vægt (metrisk) 55.5 g
Bredde (engelsk) 0,14 tommer.
Maks. Temperatur (engelsk) 122 °F
Maks. Temperatur (metrisk) +50 °C
Min. Temperatur (engelsk) 64 °F
Min. Temperatur (metrisk) +18 °C
Temperaturområde (engelsk) 64 °F til 122 °F
Temperaturområde (metrisk) +18 °C til +50 °C
Kalibreret 3 punkt sporbar
Til brug med (udstyr) Inkubator
Batteritype Ingen
Nøjagtighed ±0,5 °C
Underafdeling 1,0 °C
Vise Ingen
Bredde (metrisk) 3.5 cm