missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Scharlab BAT Agar
Klik for at se tilgængelige muligheder
:
BAT Agar; Form: Fast
Beskrivelse
- IFU
- Fast medium til påvisning og isolering af Alicyclobacillus i frugtjuice og andre sure fødevarer, i henhold til IFU standardmetode nr. 12.
- Til påvisning af arten anbefaler A. acidoterrestris at bruge K-agar-mediet (Ref.: 01-674).
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Fast stof |
| Medietype | BAT Agar |
| Produkttype | Agar |
| Formulering | Gærekstrakt 2,00 g/L, Dextrose 5,00 g/L, Kaliumfosfat 3,00 g/L, Calciumchlorid 0,25 g/L, Magnesiumsulfat 0,50 g/L, Ammoniumsulfat 0,20 g/L, Zink0000 g0200 g/L, ZinkCopper 2,00 g/L. g/L, Mangansulfat 0,0001 g/L, Natriummolybdat 0,0003 g/L, Agar 20,00 g/L |
| Til brug med (applikation) | Påvisning og isolering af Alicyclobacillus |
| Inkubationsbetingelser | 45 °C± 1,0 °C |
| Inkubationstid | 3 til 5 dage |
| pH | 4.2± 0,2 |
| Mængde | 500 g |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion