Få mere at vide
Elma Kurvesystem
Artikelnummer. p-200000284
Dimensioner (L x B x H):
70 x 155 x 35 mm
105 x 110 x 50 mm
105 x 195 x 50 mm
105 x 195 x 95 mm
105 x 255 x 95 mm
105 x 455 x 55 mm
195 x 250 x 90 mm
255 x 450 x 55 mm
195 x 250 x 135 mm
255 x 280 x 135 mm
255 x 450 x 135 mm
Model-:
Kurvesystem Modular Type 120
Kurvesystem Modular Type 150
Kurvesystem Modulær Type 100
Kurvesystem Modulær Type 20
Kurvesystem Modulær Type 300
Kurvesystem Modulær Type 40
Kurvesystem Modulær Type 60
Kurvesystem Modulær Type 80
Kurvesystem modulær type 10
Kurvesystem modulær type 180
Kurvesystem modulær type 30
Artikelnummer. 17891666
Brand: Elma 1108916
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Modulopbygget kurvsystem til Elmasonic P, Elmasonic Vælg, LET
  • Rustfrit stål med plasthåndtag
  • Ergonomiske håndtag
  • Autoklaverbar
  • Bajonethuller i bunden til montering af holdere (f Elma Pin, silikone holder bundkam)
  • Firkantede åbninger i sidevæggene til montering af silikoneholdere
Tekniske data
Type Modulært kurvsystem
Kapacitet (metrisk) 1.0 kg
Kapacitet (engelsk) 2.2 lb.
Til brug med (udstyr) Fisherbrand Vælge. Fisherbrand LET. Elmasonic LET. Elmasonic P
Dimensioner (L x B x H) 105 x 195 x 50 mm
Model- Kurvesystem modulær type 30