Få mere at vide
Elma Kurvesystem
Beskrivelse
- Rustfrit stål med plasthåndtag
- Ergonomiske håndtag
- Autoklaverbar
- Bajonethuller i bunden til montering af holdere (f Elma Pin, silikone holder bundkam)
- Firkantede åbninger i sidevæggene til montering af silikoneholdere
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Modulært kurvsystem |
| Kapacitet (metrisk) | 1.0 kg |
| Kapacitet (engelsk) | 2.2 lb. |
| Til brug med (udstyr) | Fisherbrand Vælge. Fisherbrand LET. Elmasonic LET. Elmasonic P |
| Dimensioner (L x B x H) | 70 x 155 x 35 mm |
| Model- | Kurvesystem modulær type 10 |