Få mere at vide
Elma Kurvesystem
Artikelnummer. 17818835
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
70 x 155 x 35 mm
105 x 110 x 50 mm
105 x 195 x 50 mm
105 x 195 x 95 mm
105 x 255 x 95 mm
105 x 455 x 55 mm
195 x 250 x 90 mm
255 x 450 x 55 mm
195 x 250 x 135 mm
255 x 280 x 135 mm
255 x 450 x 135 mm
Model-:
Kurvesystem Modular Type 120
Kurvesystem Modular Type 150
Kurvesystem Modulær Type 100
Kurvesystem Modulær Type 20
Kurvesystem Modulær Type 300
Kurvesystem Modulær Type 40
Kurvesystem Modulær Type 60
Kurvesystem Modulær Type 80
Kurvesystem modulær type 10
Kurvesystem modulær type 180
Kurvesystem modulær type 30
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Model-
17818835 105 x 255 x 95 mm Kurvesystem Modulær Type 60
17891666 105 x 195 x 50 mm Kurvesystem modulær type 30
17848835 105 x 455 x 55 mm Kurvesystem Modulær Type 80
17868835 105 x 195 x 95 mm Kurvesystem Modulær Type 40
17838835 255 x 450 x 135 mm Kurvesystem Modulær Type 300
17828835 255 x 450 x 55 mm Kurvesystem Modular Type 150
17808835 195 x 250 x 90 mm Kurvesystem Modulær Type 100
17858835 195 x 250 x 135 mm Kurvesystem Modular Type 120
17878835 255 x 280 x 135 mm Kurvesystem modulær type 180
17898825 70 x 155 x 35 mm Kurvesystem modulær type 10
17888835 105 x 110 x 50 mm Kurvesystem Modulær Type 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 17818835 Leverandør Elma Leverandørnr. 1113050
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Modulopbygget kurvsystem til Elmasonic P, Elmasonic Vælg, LET
  • Rustfrit stål med plasthåndtag
  • Ergonomiske håndtag
  • Autoklaverbar
  • Bajonethuller i bunden til montering af holdere (f Elma Pin, silikone holder bundkam)
  • Firkantede åbninger i sidevæggene til montering af silikoneholdere
Tekniske data
Type Modulært kurvsystem
Kapacitet (metrisk) 5.0 kg
Kapacitet (engelsk) 11 lb.
Til brug med (udstyr) Fisherbrand Vælge. Fisherbrand LET. Elmasonic LET. Elmasonic P
Dimensioner (L x B x H) 105 x 255 x 95 mm
Model- Kurvesystem Modulær Type 60