Beskrivelse
- Fås i forskellige størrelser
- Fremstillet af rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Til brug med (applikation) | Buerkle Vampyr sampler |
| Til brug med (udstyr) | 500 ml flaske |
| Diameter (metrisk) | 84 mm |