Få mere at vide
Gilac™ Kurv til flasker
Holder:
Flasker (1 L)
Beskrivelse
- GILAC transportkurv til 6 flasker lavet af fødevaregodkendt plast
- Flaskekasse med bredt håndtag for nem håndtering
- Denne flaskeholder kan rumme 6 flasker á 1 L hver
- Professionelt klassificeret, det er designet til tungt brug
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Flaskeholder |
| Array | 2 x 3 |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Rød |
| Holder | Flasker (1 L) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | Vertikal |
| Form | Vertikal |
| Hylder | 1 |
| Stabelbar | Nej |
| Vis mere |