Få mere at vide
JULABO™ Kurv til 1001F
Beskrivelse
- Kurv i rustfrit stål rummer 20 flasker, 0,33 til 0,5 L
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 20 flasker, 0,33 L til 0,5 L hver |
| Til brug med (udstyr) | 1001 F |
| Type | Kurv |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Mængde | 1 Pk. |