Beskrivelse
- Aluminium
- Sømløs
- Bruges ved fordampningstest
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 73 ml |
| Materiale | Aluminium |
| Form | Rund |
| Type | Fordampende skål |
| Højde (metrisk) | 19 mm |
| Diameter (metrisk) | 70 mm |