Få mere at vide
Multiroir Controlec™ BASICBOX stabelbare opbevaringsbokse
Artikelnummer. p-7147303
Kapacitet (metrisk):
1.7 L
2.3 L
3.5 L
9 L
15 L
20 L
30 L
52 L
134 L
Dimensioner (L x B x H):
205 x 170 x 75 mm
205 x 170 x 100 mm
205 x 170 x 145 mm
328 x 250 x 190 mm
380 x 330 x 213 mm
425 x 330 x 213 mm
595 x 395 x 170 mm
595 x 395 x 310 mm
780 x 570 x 400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15859475
Brand: Multiroir Controlec™ 18721
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Stables nemt oven på hinanden på en stabil og sikker måde. Multiroir Controlec™ BASICBOX stabelbare opbevaringsbokse er lavet af klar plast med et klik-på forsænket låg og afrundede hjørner til bekvem opbevaring af fødevarer eller ethvert produkt. Fås i en række størrelser.
The BASICBOX series is a great and solid storage solution for all products and foodstuffs.
  • Made of recyclable PP
  • Suitable for use in the food industry
  • Translucent to give a perfect overview of the contents
  • Lid is clicked on the bottom by a hinge in the sides of the box
  • Deep recessed lid for very good stability when stacked
  • Rounded corners ensure safety of use
  • Temperature rating from -20°C to +70°C
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1.7 L
Lukningsfarve Translucent
Lukningsmateriale Polypropylene
Lukketype Click-on and Recessed Lid
Farve Translucent
Materiale Polypropylene
Form Rectangular
Til brug med (applikation) Food Industry
Inkluderer Lid
Monteringstype Stackable
Antal rum 1
Produkttype Storage Box
Stabelbar Yes
Stil BASICBOX
Temperaturområde (metrisk) -20°C to +70°C
Dimensioner (L x B x H) 205 x 170 x 75 mm
Længde (metrisk) 205 mm
Bredde (metrisk) 170 mm
Højde (metrisk) 75 mm