Få mere at vide
Multiroir Controlec™ BASICBOX stabelbare opbevaringsbokse
Kapacitet (metrisk):
1.7 L
2.3 L
3.5 L
9 L
15 L
20 L
30 L
52 L
134 L
Dimensioner (L x B x H):
205 x 170 x 75 mm
205 x 170 x 100 mm
205 x 170 x 145 mm
328 x 250 x 190 mm
380 x 330 x 213 mm
425 x 330 x 213 mm
595 x 395 x 170 mm
595 x 395 x 310 mm
780 x 570 x 400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
BASICBOX-serien er en fantastisk og solid opbevaringsløsning til alle produkter og fødevarer.
- Fremstillet af genanvendelig PP
- Velegnet til brug i fødevareindustrien
- Gennemsigtig for at give et perfekt overblik over indholdet
- Låget klikkes i bunden af et hængsel i boksens sider
- Dybt forsænket låg for meget god stabilitet, når det stables
- Afrundede hjørner sikrer sikkerhed ved brug
- Temperaturklassificering fra -20 °C til +70 °C
Tekniske data
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) | 15 L |
Lukningsfarve | Gennemskinnelig |
Lukningsmateriale | Polypropylen |
Lukketype | Klik på forsænket låg |
Farve | Gennemskinnelig |
Materiale | Polypropylen |
Form | Rektangulær |
Til brug med (applikation) | Fødevareindustrien |
Inkluderer | Låg |
Monteringstype | Stabelbar |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Multiroir Controlec™ BASICBOX stabelbare opbevaringsbokse >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion