Få mere at vide
Multiroir Controlec™ BASICBOX stabelbare opbevaringsbokse
Artikelnummer. 15889475
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1,7 l
2,3 l
3,5 l
9 l
15 l
20 l
30 l
52 l
134 l
Dimensioner (L x B x H):
205 x 170 x 75 mm
205 x 170 x 100 mm
205 x 170 x 145 mm
328 x 250 x 190 mm
380 x 330 x 213 mm
425 x 330 x 213 mm
595 x 395 x 170 mm
595 x 395 x 310 mm
780 x 570 x 400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
15889475 9 l 328 x 250 x 190 mm Hver
15859475 1,7 l 205 x 170 x 75 mm Hver
15869475 2,3 l 205 x 170 x 100 mm Hver
15879475 3,5 l 205 x 170 x 145 mm Hver
15899475 15 l 380 x 330 x 213 mm -
15809485 20 l 425 x 330 x 213 mm -
15819485 30 l 595 x 395 x 170 mm Hver
15829485 52 l 595 x 395 x 310 mm Hver
15839485 134 l 780 x 570 x 400 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15889475 Leverandør Multiroir Controlec™ Leverandørnr. 18724
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Stables nemt oven på hinanden på en stabil og sikker måde. Multiroir Controlec™ BASICBOX stabelbare opbevaringsbokse er lavet af klar plast med et klik-på forsænket låg og afrundede hjørner til bekvem opbevaring af fødevarer eller ethvert produkt. Fås i en række størrelser.
BASICBOX-serien er en fantastisk og solid opbevaringsløsning til alle produkter og fødevarer.
  • Fremstillet af genanvendelig PP
  • Velegnet til brug i fødevareindustrien
  • Gennemsigtig for at give et perfekt overblik over indholdet
  • Låget klikkes i bunden af et hængsel i boksens sider
  • Dybt forsænket låg for meget god stabilitet, når det stables
  • Afrundede hjørner sikrer sikkerhed ved brug
  • Temperaturklassificering fra -20 °C til +70 °C
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 9 l
Lukningsfarve Gennemskinnelig
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Klik på forsænket låg
Farve Gennemskinnelig
Materiale Polypropylen
Form Rektangulær
Til brug med (applikation) Fødevareindustrien
Inkluderer Låg
Monteringstype Stabelbar
Antal rum 1
Produkttype Opbevaringsboks
Stabelbar Ja
Stil BASICBOX
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +70 °C
Dimensioner (L x B x H) 328 x 250 x 190 mm
Længde (metrisk) 328 mm
Bredde (metrisk) 250 mm
Højde (metrisk) 190 mm