Få mere at vide
Multiroir Controlec™ BASICBOX stabelbare opbevaringsbokse Artikelnummer.: 15839485
Multiroir Controlec™ BASICBOX stabelbare opbevaringsbokse
Artikelnummer. 15839485
134 L, 780 x 570 x 400 mm, Hver
Kapacitet (metrisk):
1.7 L
2.3 L
3.5 L
9 L
15 L
20 L
30 L
52 L
134 L
Dimensioner (L x B x H):
205 x 170 x 75 mm
205 x 170 x 100 mm
205 x 170 x 145 mm
328 x 250 x 190 mm
380 x 330 x 213 mm
425 x 330 x 213 mm
595 x 395 x 170 mm
595 x 395 x 310 mm
780 x 570 x 400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15839485
Brand: Multiroir Controlec™ 18729
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Se alternative produkter
Stables nemt oven på hinanden på en stabil og sikker måde. Multiroir Controlec™ BASICBOX stabelbare opbevaringsbokse er lavet af klar plast med et klik-på forsænket låg og afrundede hjørner til bekvem opbevaring af fødevarer eller ethvert produkt. Fås i en række størrelser.
The BASICBOX series is a great and solid storage solution for all products and foodstuffs.
  • Made of recyclable PP
  • Suitable for use in the food industry
  • Translucent to give a perfect overview of the contents
  • Lid is clicked on the bottom by a hinge in the sides of the box
  • Deep recessed lid for very good stability when stacked
  • Rounded corners ensure safety of use
  • Temperature rating from -20°C to +70°C
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 134 L
Lukningsfarve Translucent
Lukningsmateriale Polypropylene
Lukketype Click-on and Recessed Lid
Farve Translucent
Materiale Polypropylene
Form Rectangular
Til brug med (applikation) Food Industry
Inkluderer Lid
Monteringstype Stackable
Antal rum 1
Produkttype Storage Box
Stabelbar Yes
Stil BASICBOX
Temperaturområde (metrisk) -20°C to +70°C
Dimensioner (L x B x H) 780 x 570 x 400 mm
Længde (metrisk) 780 mm
Længde (metrisk) Udvendig 780 mm
Bredde (metrisk) 570 mm
Bredde (metrisk) Udvendig 570 mm
Højde (metrisk) 400 mm
Højde (metrisk) Udvendig 400 mm
Produkttitel
Multiroir Controlec™ BASICBOX stabelbare opbevaringsbokse >