Få mere at vide
Multiroir Controlec™ BASICBOX stabelbare opbevaringsbokse
Artikelnummer. 15809485
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1,7 l
2,3 l
3,5 l
9 l
15 l
20 l
30 l
52 l
134 l
Dimensioner (L x B x H):
205 x 170 x 75 mm
205 x 170 x 100 mm
205 x 170 x 145 mm
328 x 250 x 190 mm
380 x 330 x 213 mm
425 x 330 x 213 mm
595 x 395 x 170 mm
595 x 395 x 310 mm
780 x 570 x 400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
15809485 20 l 425 x 330 x 213 mm -
15859475 1,7 l 205 x 170 x 75 mm Hver
15869475 2,3 l 205 x 170 x 100 mm Hver
15879475 3,5 l 205 x 170 x 145 mm Hver
15889475 9 l 328 x 250 x 190 mm Hver
15899475 15 l 380 x 330 x 213 mm -
15819485 30 l 595 x 395 x 170 mm Hver
15829485 52 l 595 x 395 x 310 mm Hver
15839485 134 l 780 x 570 x 400 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15809485 Leverandør Multiroir Controlec™ Leverandørnr. 18726
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Stables nemt oven på hinanden på en stabil og sikker måde. Multiroir Controlec™ BASICBOX stabelbare opbevaringsbokse er lavet af klar plast med et klik-på forsænket låg og afrundede hjørner til bekvem opbevaring af fødevarer eller ethvert produkt. Fås i en række størrelser.
BASICBOX-serien er en fantastisk og solid opbevaringsløsning til alle produkter og fødevarer.
  • Fremstillet af genanvendelig PP
  • Velegnet til brug i fødevareindustrien
  • Gennemsigtig for at give et perfekt overblik over indholdet
  • Låget klikkes i bunden af et hængsel i boksens sider
  • Dybt forsænket låg for meget god stabilitet, når det stables
  • Afrundede hjørner sikrer sikkerhed ved brug
  • Temperaturklassificering fra -20 °C til +70 °C
Spécification
Kapacitet (metrisk) 20 l
Lukningsfarve Gennemskinnelig
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Klik på forsænket låg
Farve Gennemskinnelig
Materiale Polypropylen
Form Rektangulær
Til brug med (applikation) Fødevareindustrien
Inkluderer Låg
Monteringstype Stabelbar
Antal rum 1
Produkttype Opbevaringsboks
Stabelbar Ja
Stil BASICBOX
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +70 °C
Dimensioner (L x B x H) 425 x 330 x 213 mm
Længde (metrisk) 425 mm
Længde (metrisk) Udvendig 425 mm
Bredde (metrisk) 330 mm
Bredde (metrisk) Udvendig 330 mm
Højde (metrisk) 213 mm
Højde (metrisk) Udvendig 213 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.