Beskrivelse
- Dæk alle dine tørrebehov – disse alsidige køkkenrulle er stærke og absorberende nok til mange forskellige opgaver.
- Reducer tiden brugt på vedligeholdelse – denne rulle med stor kapacitet holder længere mellem genopfyldninger.
- Håndter væskespild let – disse holdbare papirhåndklæder holder sig stærke, selv når de er våde, og egner sig til gentagen brug.
- Det er praktisk at bære ruller og bortskaffe emballage takket være Easy Tork Handling™ Plastic Packaging.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Tørrepapir |
| Længde (engelsk) | 557.74 yd. |
| Længde (metrisk) | 510 m |
| Bredde (engelsk) | 9,25 tommer |
| Bredde (metrisk) | 23.5 cm |
| Materiale | Papir |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | EU Ecolabel, FSC Chain-of-Custody, ISO 9001, OHSAS 18001, FSC Genbrugskredit, HACCP, ISO 50001, EMAS, ISO 14001 |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Begrænset brug |
| Vis mere |