Få mere at vide
Thermo Scientific™ Grundlæggende Vortex-mixere
Artikelnummer. 17328272 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Stiktype:
EU-, UK-, CN-stik
Certificeringer/compliance:
CE
Artikelnummer. Stiktype Certificeringer/compliance
17328272 EU-, UK-, CN-stik CE
1 options
Artikelnummer. 17328272 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88882012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2870.00 DKK
    2730.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 139.29 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Indeholder
Standard package includes the Rubber platform 88882120 x 1
De Thermo Scientific™ Basic Vortex Mixer er ideel til hurtig, ensartet blanding af prøver med præcis hastighedskontrol.
De Thermo Scientific™ Basic Vortex Mixer giver omfattende blandefunktioner til enzym- og RIA-assays, generel reagensglasblanding, biokemiske assays, viral fortyndingsforberedelse, præcipiterede assays, cellesuspension vortexing og vævsprøveblanding.
  • Digital Speed display
  • Kontinuerlig og berøringstilstand
  • Hastighedsområde: 200 til 3000 rpm
  • Hastighedsnøjagtighed:± 5 % rpm
  • Praktisk hastighedsjustering med knapkontrol
  • Stabil til langvarig drift
  • Flere tilbehør til forskellige fartøjer
Ordreinfo
Bestil venligst forskelligt tilbehør som adapter til flere anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 4 mm
Bæreevne (metrisk) 0.5 kg
Hastighedsområde 200 til 3000 rpm
Elektriske krav 100/240 V
Holder Rør
Certificeringer/compliance CE
Stiktype EU-, UK-, CN-stik
Frekvens 50/60 Hz
Materiale ABS hus
Dimensioner (L x B x H) 290 x 270 x 240 mm (11,4 x 10,7 x 9,4 tommer)
Længde (engelsk) 11,4 tommer
Længde (metrisk) 290 mm
Forsendelsesvægt (engelsk) 14.99 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 6.8 kg
Vægt (engelsk) 14.33 lb.
Vægt (metrisk) 6.5 kg
Model- Basic Vortex Mixer
Vise Digital
Til brug med (udstyr) Tilbehør: 88882120, 88882121, 88882122, 88882123, 88882124, 88882125, 88882126, 88882127
Inkluderer Gummi platform 88882120
IP-vurdering IP32
Motortype DC motor
Antal stillinger 19
Driftstilstande Berøring, kontinuerlig
Garanti og servicetilbud 2 år