Få mere at vide
Memmert™ Basic Series Water Baths
Artikelnummer. 10738303 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
7 l
10 l
14 l
22 l
29 l
45 l
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10738303 7 l Hver
10003832 45 l Hver
10185702 22 l Hver
10573693 14 l Hver
10329342 10 l Hver
10433302 29 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10738303 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. WNB7
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Corrosion-resistant stainless steel water bath. Memmert™ Basic Series Water Baths feature precise electronics and multiple temperature protection to guarantee the highest level of safety in the laboratory.
  • Microprocessor PID temperature controller
  • Digital display
  • Over-temperature protection
  • Integrated digital timer
Tekniske data
Controller type Microprocessor PID
Kapacitet (metrisk) 7 l
Certificeringer/compliance CE, VDE, GS
Vise Digital LED
Til brug med (applikation) For research laboratories, food and beverage, temperature control
Materiale Stainless Steel
Model- WNB 7
Temperatur (metrisk) Maksimum 95°C
Temperaturopløsning ±0.1°C
Længde (metrisk) 468 mm
Længde (metrisk) interiør 240 mm
Bredde (metrisk) 356 mm
Bredde (metrisk) interiør 210 mm
Højde (metrisk) 238 mm
Højde (metrisk) interiør 140 mm
Dybde (metrisk) interiør 240 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 14 kg
Vægt (metrisk) 11 kg
Spænding 230 V
Watt 1.2 kW
Frekvens 50/60 Hz