Få mere at vide
Memmert™ Basic Series Water Baths
Shop alle Memmert produkter
Kapacitet (metrisk):
7 l
10 l
14 l
22 l
29 l
45 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Microprocessor PID temperature controller
- Digital display
- Over-temperature protection
- Integrated digital timer
Tekniske data
Tekniske data
| Controller type | Microprocessor PID |
| Kapacitet (metrisk) | 10 l |
| Certificeringer/compliance | CE, VDE, GS |
| Vise | Digital LED |
| Til brug med (applikation) | For research laboratories, food and beverage, temperature control |
| Materiale | Stainless Steel |
| Model- | WNB 10 |
| Temperatur (metrisk) Maksimum | 95°C |
| Temperaturopløsning | ±0.1°C |
| Længde (metrisk) | 578 mm |
| Vis mere |