Få mere at vide
Memmert™ Basic Series Water Baths
Artikelnummer. 10185702 Shop alle Memmert produkter
Kapacitet (metrisk):
7 l
10 l
14 l
22 l
29 l
45 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10185702
Brand: Memmert™ WNB22
Corrosion-resistant stainless steel water bath. Memmert™ Basic Series Water Baths feature precise electronics and multiple temperature protection to guarantee the highest level of safety in the laboratory.
  • Microprocessor PID temperature controller
  • Digital display
  • Over-temperature protection
  • Integrated digital timer
Tekniske data
Controller type Microprocessor PID
Kapacitet (metrisk) 22 l
Certificeringer/compliance CE, VDE, GS
Vise Digital LED
Til brug med (applikation) For research laboratories, food and beverage, temperature control
Materiale Stainless Steel
Model- WNB 22
Temperatur (metrisk) Maksimum 95°C
Temperaturopløsning ±0.1°C
Længde (metrisk) 578 mm
Længde (metrisk) interiør 350 mm
Bredde (metrisk) 436 mm
Bredde (metrisk) interiør 290 mm
Højde (metrisk) 296 mm
Højde (metrisk) interiør 220 mm
Dybde (metrisk) interiør 350 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 20 kg
Vægt (metrisk) 16 kg
Spænding 230 V
Watt 2 kW
Frekvens 50/60 Hz