Få mere at vide
Memmert™ Basic Series Water Baths
Artikelnummer. 10003832 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
7 l
10 l
14 l
22 l
29 l
45 l
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10003832 45 l Hver
10185702 22 l Hver
10573693 14 l Hver
10329342 10 l Hver
10433302 29 l Hver
10738303 7 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10003832 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. WNB45
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Corrosion-resistant stainless steel water bath. Memmert™ Basic Series Water Baths feature precise electronics and multiple temperature protection to guarantee the highest level of safety in the laboratory.
  • Microprocessor PID temperature controller
  • Digital display
  • Over-temperature protection
  • Integrated digital timer
Tekniske data
Controller type Microprocessor PID
Kapacitet (metrisk) 45 l
Certificeringer/compliance CE, VDE, GS
Temperaturområde +10°C to +95°C
Vise Digital LED
Til brug med (applikation) For research laboratories, food and beverage, temperature control
Materiale Stainless Steel
Model- WNB 45
Temperatur (metrisk) Maksimum 95°C
Temperaturopløsning ±0.1°C
Længde (metrisk) 818 mm
Længde (metrisk) interiør 590 mm
Bredde (metrisk) 516 mm
Bredde (metrisk) interiør 350 mm
Højde (metrisk) 296 mm
Højde (metrisk) interiør 220 mm
Dybde (metrisk) interiør 590 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 31 kg
Vægt (metrisk) 24 kg
Spænding 230 V
Watt 2.8 kW
Frekvens 50/60 Hz