missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Basic Red 51 (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 30336677
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30336677 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30336677 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB11874050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Basic Red 51 (Technical Grade)
CAS 12270-25-6
Molekylær formel C13H18ClN5
Mængde 50 mg
Synonym Basacryl Red X-BL, Basic Red 51, Maxilon Red M-RL, Maxilon Red SL, Maxilon Red SL 200, Vibracolor Ruby Red
InChI formel InChI=1S/C13H18N5.ClH/c1-16(2)12-7-5-11(6-8-12)14-15-13-17(3)9-10-18(13)4;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMIL CN1C=C[N+](=C1N=NC2=CC=C(C=C2)N(C)C)C.[Cl-]
IUPAC navn 2-((4-(dimethylamino)phenyl)diazenyl)-1,3-dimethyl-1H-imidazol-3-ium chloride
Molekylvægt (g/mol) 279.77
Formel vægt 279.13
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.