missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Basic Red 51 (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Basic Red 51 (Technical Grade) |
| CAS | 12270-25-6 |
| Molekylær formel | C13H18ClN5 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Basacryl Red X-BL, Basic Red 51, Maxilon Red M-RL, Maxilon Red SL, Maxilon Red SL 200, Vibracolor Ruby Red |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N5.ClH/c1-16(2)12-7-5-11(6-8-12)14-15-13-17(3)9-10-18(13)4;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | CN1C=C[N+](=C1N=NC2=CC=C(C=C2)N(C)C)C.[Cl-] |
| IUPAC navn | 2-((4-(dimethylamino)phenyl)diazenyl)-1,3-dimethyl-1H-imidazol-3-ium chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 279.77 |
| Formel vægt | 279.13 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?