Få mere at vide
Gilac™ Basic Pole Taskeholder
Artikelnummer. 17948481
Skift visning
Bredde (metrisk):
500 mm
Artikelnummer. Bredde (metrisk)
17948481 500 mm
1 options
Artikelnummer. 17948481 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G619071
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1313.94 DKK
    890.47 DKK / Pakke med 1
    Spare 423.47 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Basic Pole Bag Holder uden hjul, pedal eller låg. Tasken er meget nem at tage af og sætte tilbage. Stangposeholder leveres til montering.
  • Stangtaskeholder uden hjul, pedal eller låg.
  • Tasken er meget nem at tage af og sætte tilbage.
  • Stangposeholder leveres til montering.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Miljø med affaldsindsamling nødvendig
Til brug med (udstyr) Stangposeholderlåg + standard 120 L affaldspose
Inkluderer Taskeholder
Materiale HDPE
Størrelse 120 L
Bredde (engelsk) 19,7 tommer
Produkttype Taskeholder
Bredde (metrisk) 500 mm