Få mere at vide
Tork Grundlæggende papir W6, Tørrepapir Håndklæderulle
Artikelnummer. 30243782 Shop alle Tork produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Hvid
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
30243782 Hvid
30243703 Blå
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30243782 Leverandør Tork Leverandørnr. 130007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    806.21 DKK
    738.81 DKK / 6 ruller
    Spare 67.40 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Tork Papirviskeren er designet til optimal dosering fra vaskestationsdispensersystemet Tork . HACCP Internationals certificering sikrer, at dette produkt er sikkert til brug i fødevareforarbejdning og fødevareforberedelse.
  • Effektivt rengjort, selv i høj fugtighed og fugtige omgivelser, med dette specialdesignede aftørringspapir.
  • Sørg for, at du har servietpapir af høj kvalitet takket være disse fødevarekontaktcertificerede ruller.
  • Det bliver lettere at gøre dit miljø HACCP-kompatibelt med disse HACCP International-certificerede ruller.
  • Forbedre fødevareproduktionssikkerheden takket være den høje synlighed og sporbarhed af denne papirrulle.
  • 6 x 250 m rulle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Tørrepapir
Længde (engelsk) 273.4 yd.
Længde (metrisk) 250 m
Bredde (engelsk) 7,68 tommer
Bredde (metrisk) 19.5 cm
Farve Hvid
Emballagemængde 1 kast
Ply 1-ply