Beskrivelse
- Effektivt rengjort, selv i høj fugtighed og fugtige omgivelser, med dette specialdesignede aftørringspapir.
- Sørg for, at du har servietpapir af høj kvalitet takket være disse fødevarekontaktcertificerede ruller.
- Det bliver lettere at gøre dit miljø HACCP-kompatibelt med disse HACCP International-certificerede ruller.
- Forbedre fødevareproduktionssikkerheden takket være den høje synlighed og sporbarhed af denne papirrulle.
- 6 x 250 m rulle
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Tørrepapir |
| Længde (engelsk) | 273.4 yd. |
| Længde (metrisk) | 250 m |
| Bredde (engelsk) | 7,68 tommer |
| Bredde (metrisk) | 19.5 cm |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Blå |
| Emballagemængde | 1 kast |
| Ply | 1-ply |