Få mere at vide
Cleaver Scientific Basic Gel dokumentationshætte
Artikelnummer. 16684193 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Model-:
GDH-BASIC
Artikelnummer. Model-
16684193 GDH-BASIC
1 options
Artikelnummer. 16684193
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    665.00 DKK
    638.58 DKK / Pakke med 1
    Spare 26.42 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
En lavpris, enkel at bruge gel dokumentationshætte til brug med en mobiltelefon. Reducerer baggrunden fra omgivende lys, når der bruges blåt lys transilluminatorer.
  • Placer emhætten over en blåt lys transilluminator
  • Brug en telefon til at zoome ind og tage et billede
  • Overfør billederne fra telefonen til analysesoftwaren
  • Ideel til undervisningsbrug, eller hvor lave omkostninger er vigtige
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Mobiltelefon
Model- GDH-BASIC
Produkttype Gel dokumentationshætte