Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Basic Fuchsin, 88%, ren
Artikelnummer. 10455661 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10455661 100 g Glasflaske 100g
10137610 500 g Glasflaske 500g
10369053 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10455661 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 419141000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 632-99-5 | C20H20ClN3 | 337,85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 632-99-5
Molekylær formel C20H20ClN3
Molekylvægt (g/mol) 337.85
MDL nummer MFCD00012569
InChI nøgle AXDJCCTWPBKUKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Basic Violet 14, hydrochloride, C.I. 42510, Rosaniline chloride
PubChem CID 12447
IUPAC navn 4-[(4-aminophenyl)-(4-imino-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]anilin;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].CC1=CC(C=CC1=N)=C(C1=CC=C(N)C=C1)C1=CC=C(N)C=C1
Tekniske data
Absorbans 1800 (ved lambda min.)
Kemisk navn eller materiale Basic Fuchsin
Smeltepunkt 250,0 °C
Navn note 88%
Absorptionsforhold 1.1 til 1.4
CAS min % 83.0
CAS Max % 100.0
Farvestofindhold 83% min. (på tørt stof)
Infrarødt spektrum Autentisk
Lambda Max 549 til 555 nm (i 50:50 IMS:vand)
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 88%
Beilstein 13, 765
Merck Index 15, 5715
Farve Grøn
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 4 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: opløselig i alkohol og syrer, praktisk talt uopløselig i ether, opløselig 30g/L i ethanol (25 °C)
Mængde 100 g
Flammepunkt 200 °C
Fysisk form fint pulver
Formel vægt 337.84
Procent renhed 88%
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Basic Fuchsin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Magenta