Få mere at vide
Lonza™ Grundlæggende fibroblaster Nucleofector™ Kit
Antal reaktioner:
25
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Vektor | pmaxGFP™ |
| Til brug med (udstyr) | Nucleofector™ II/2b |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til fibroblaster fra forskellige pattedyrarter og forskellige organer. |
| Inkluderer | 2,25 ml Basic Nucleofector Løsning til pattedyr SMC , 0,5 ml tilskud, μ30 g pmaxGFP™ Vektor, 25 certificerede kuvetter, 25 plastpipetter |
| Antal reaktioner | 25 |
| Produkttype | Grundlæggende fibroblaster Nucleofector Kit |
| Mængde | 1 stk. |