Få mere at vide
Eppendorf™ Hvid handske Levering pr. enhed
Artikelnummer. 15793685
Skift visning
Produkttype:
Levering af hvid handske (100 til 180 kg)
White Glove Delivery (>180 kg)
White Glove Delivery (<100 kg)
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
15793685 White Glove Delivery (>180 kg) Hver
15773685 White Glove Delivery (<100 kg) Hver
15783685 Levering af hvid handske (100 til 180 kg) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15793685 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 2277000004
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Levering i stueetagen eller på anden etage med godselevator inkl. udpakning og tilbagetagning af emballage. Forsendelse med trappeopgang bestilles ved behov.
  • Levering af hvide handsker pr. enhed
  • Levering i stueetagen eller på anden etage med godselevator inkl. udpakning og tilbagetagning af emballage
  • Forsendelse med trappeopgang bestilles ved behov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype White Glove Delivery (>180 kg)