Få mere at vide
Brady™ Basic Conviction Kit
Artikelnummer. 11796795 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11796795 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 11796795 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 806190
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Basic Conviction Kit giver dig alt, hvad du behøver for at opsætte de fleste af vores mekaniske risikolåsesystemer.
Sættets indhold:
  • Small Universal Valve Lockout System (UVLO)
  • Lille låsearm til brug med UVLO
  • Kabel til brug med UVLO
  • Alsidigt kabellåsesystem (APCLO) med kappekabel
  • 2 røde Brady sikkerhedshængelåse
  • 1x blank etiket
  • 1x pen.
Alt leveres i en stor nylon lockout pose.
Tekniske data
Produkttype Basic Conviction Kit
Alternativt varenummer Lockout-startsæt (FF)
Oversigt Lockout Intro Kit
Til brug med (applikation) Lockout Tagout
Mængde 1 stk.