Få mere at vide
Gilac™ Basisbeholder med integreret låg
Artikelnummer. 17938691
Skift visning
Farve:
Blå
Dimensioner (L x B x H):
600 x 400 x 365 mm
Artikelnummer. Farve Dimensioner (L x B x H)
17938691 Blå 600 x 400 x 365 mm
1 options
Artikelnummer. 17938691 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G121001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    678.30 DKK
    490.48 DKK / Pakke med 1
    Spare 187.82 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Basisbeholder med integreret låg integrerer dobbelthængslet krokodillelåg . Lågene går ikke tabt, og klappen hænger lodret ned langs beholderens sider, når den er åben.
  • Beholder med integreret dobbelthængslet ''krokodille'' låg.
  • Låg med integreret låsefunktion: lågene går ikke tabt, og klapper ned lodret langs siderne af beholderen, når den er åben.
  • Stables når låget er lukket og lægger sig når låget er åbent for at optimere opbevaring og transport af tømmer.
  • Specielt hængseldesign på låget for et robust låsesystem.
  • Beholderen er kompatibel med automatiserede systemer takket være specialdesignede lågkanter for at sikre en jævn overgang til transportbånd.
    • Valgfri manipulationssikker forsegling for at beskytte indholdet.
    • Påfyldningsvægtkapacitet op til 25 kg.
    • Indlejrede beholdere fylder så meget som 70 % mindre volumen.
Tekniske data
Type Opbevaringstaske
Materiale Polypropylen
Farve Blå
Form Rektangulær
Kapacitet (engelsk) 17,2 gal.
Kapacitet (metrisk) 65 L
Lukketype Integreret låg
Dimensioner (L x B x H) 600 x 400 x 365 mm