Beskrivelse
- Tag tørrepapiret med kun én hånd, takket være køkkenrulleautomatens nemme betjening.
- Dæk alle dine tørrebehov – disse alsidige køkkenrulle er stærke og absorberende nok til mange forskellige opgaver.
- Spar omkostninger – vores industrielle papirrulle giver god værdi for pengene og kan bruges både til hånd- og overfladeaftørring.
- Spar personalets tid på genopfyldninger ved at bruge dette tørrepapir med vores højkapacitets Tork Centrefeed-dispenser.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Aftørringspapir |
| Længde (engelsk) | 174.98 yd. |
| Længde (metrisk) | 160 m |
| Bredde (engelsk) | 7,87 tommer |
| Bredde (metrisk) | 20 cm |
| Materiale | Paper (Papir) |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | HACCP, FSC Kæde-af-bevis-værdi, ISO 50001, OHSAS 18001, ISO 9001, EU Ecolabel, EMAS, ISO 14001, FSC Genbrugskredit |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Begrænset brug |
| Vis mere |