Få mere at vide
MP Biomedicals™ Basic Agarose Premier
Artikelnummer. p-7139383 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 15792432
Brand: MP Biomedicals™ 11AGAF0100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Basic Agarose Premier, analytisk klasse
  • Agarose er et oprenset lineært galactanhydrokolloid isoleret fra agar eller agar-bærende marine alger.
  • Basic agarose premier er ideel til rutinemæssig hurtig adskillelse af DNA- og RNA-fragmenter samt PCR-produkter, fremstilling af plasmider og til screening, kloning og blotting-teknikker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 9012-36-6
Oversigt Agarose er et oprenset lineargalactan hydrokolloid isoleret fra agar eller agar-bærende marine alger.
Farve Hvid
Produkttype Agarose
Form Pulver
Til brug med (applikation) Analyse af nukleinsyrer ved gelelektroforese
Mængde 100 g
Opbevaringskrav Opbevares ved stuetemperatur (15-30 °C).