Få mere at vide
MP Biomedicals™ Basic Agarose Premier
Artikelnummer. 15792432 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15792432 100 g 100g
15702442 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15792432 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 11AGAF0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    617.00 DKK
    587.70 DKK / 100g
    Spare 29.30 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Basic Agarose Premier, analytisk klasse
  • Agarose er et oprenset lineært galactanhydrokolloid isoleret fra agar eller agar-bærende marine alger.
  • Basic agarose premier er ideel til rutinemæssig hurtig adskillelse af DNA- og RNA-fragmenter samt PCR-produkter, fremstilling af plasmider og til screening, kloning og blotting-teknikker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 9012-36-6
Oversigt Agarose er et oprenset lineargalactan hydrokolloid isoleret fra agar eller agar-bærende marine alger.
Farve Hvid
Form Pulver
Til brug med (applikation) Analyse af nukleinsyrer ved gelelektroforese
Mængde 100 g
Opbevaringskrav Opbevares ved stuetemperatur (15-30 °C).
Produkttype Agarosegel