Få mere at vide
MP Biomedicals™ Basic Agarose Premier
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Beskrivelse
- Agarose er et oprenset lineært galactanhydrokolloid isoleret fra agar eller agar-bærende marine alger.
- Basic agarose premier er ideel til rutinemæssig hurtig adskillelse af DNA- og RNA-fragmenter samt PCR-produkter, fremstilling af plasmider og til screening, kloning og blotting-teknikker.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 9012-36-6 |
| Oversigt | Agarose er et oprenset lineargalactan hydrokolloid isoleret fra agar eller agar-bærende marine alger. |
| Farve | Hvid |
| Produkttype | Agarose |
| Form | Pulver |
| Til brug med (applikation) | Analyse af nukleinsyrer ved gelelektroforese |
| Mængde | 500 g |
| Opbevaringskrav | Opbevares ved stuetemperatur (15-30 °C). |