Få mere at vide
IKA™ Grundlæggende 3D Rocker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13490577 Shop alle IKA produkter
Hastighedsområde:
30 rpm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13490577
Brand: IKA™ 0004000000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En shaker med tredimensionel tumlebevægelse og fast hastighed til jævne, homogene blandeopgaver i kolber, kulturkolber, petriskåle og rør.
  • Ideel til dyrkning af cellekulturer, DANN-ekstraktion, distribution af celler og farvning og affarvning af celler
  • Selv med belastnings- og spændingsudsving forbliver rystehastigheden konstant
  • En fast vinkel sikrer reproducerbare testresultater
  • Forskellige vedhæftede filer muliggør brug til en række forskellige applikationer
  • Kan bruges ved 4° til °50 C i inkubatorer
  • Anti-slip gummimåtte medfølger
  • Nem betjening med berøringstastatur
  • Velegnet til kontinuerlig drift
  • Rystediameter på 8° (vinkel)
  • Hastighedsområde på 30 rpm (fast)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vippevinkel
Bæreevne (metrisk) 2 kg
Hastighedsområde 30 rpm
Spænding 100 til 240 V
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 50 °C
Watt 24 W
Strømstyrke 1.000 mA
Certificeringer/compliance DIN EN 60529
Frekvens 50/60 Hz
Dybde (metrisk) 330 mm
Højde (metrisk) 165 mm
Højde (metrisk) interiør 165 mm
Bredde (metrisk) 280 mm
Model- ROCKER 3D Basic
Fugtighedsområde 80%