Få mere at vide
IKA™ Grundlæggende 2D Rocker
Artikelnummer. 13460577 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Hastighedsområde:
5 til 80 rpm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Hastighedsområde Pakningsstørrelse
13460577 5 til 80 rpm Hver
1 options
Artikelnummer. 13460577 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0004002000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9258.46 DKK
    8141.91 DKK / Pakke med 1
    Spare 1116.55 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
En gyngende shaker med justerbar hastighed til jævne, homogene blandeopgaver i kolber, kulturkolber, petriskåle og rør.
  • Selv med belastnings- og spændingsudsving forbliver rystehastigheden konstant
  • En fast hældningsvinkel sikrer reproducerbare testresultater
  • Forskellige vedhæftede filer muliggør brug til en række forskellige applikationer
  • Kan bruges ved 4° til °50 C i inkubatorer
  • Anti-slip gummimåtte medfølger
  • Nem betjening med berøringstastatur
  • Velegnet til kontinuerlig drift
  • Rystediameter på 8° (vinkel)
  • Hastighedsområde fra 5 til 80 o/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vippevinkel 8°
Bæreevne (metrisk) 2 kg
Hastighedsområde 5 til 80 rpm
Spænding 100 til 240 V
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 50 °C
Watt 24 W
Strømstyrke 1.000 mA
Certificeringer/compliance DIN EN 60529
Frekvens 50/60 Hz
Dybde (metrisk) 330 mm
Højde (metrisk) 150 mm
Højde (metrisk) interiør 150 mm
Bredde (metrisk) 280 mm
Model- ROCKER 2D Basic
Fugtighedsområde 80%
Inkluderer Anti-skrid gummimåtte