Få mere at vide
BINDER™ Grundlag
Shop alle BINDER produkter
Materiale:
Stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til brug med CB 170
- Inkluderer hjul
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Base - basen udstyret med hjul bruges til sikker positionering og nivellering af en BINDER CO2 inkubator |
| Til brug med (udstyr) | BINDER Kamre CB-S 170, CB 170, CBF 170 |
| Materiale | Stål |
| Type | Stå |
| Inkluderer | Hjul |