Beskrivelse
Bund eller bund til fastgørelse af stativer til forskellige beholdere, såsom reagensglas, mikroreaktionsbeholdere osv., til platformen på den valgte platformsryster. Værktøjsfri montering.
Materiale: elektropoleret rustfrit stål
Egenskaber: kan autoklaveres og tåler opvaskemaskine
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Rørholder base |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | Hei-SHAKE 1000 eller 2000 serie shakere |