Få mere at vide
SCAT Base til pladsbesparende beholder
Shop alle SCAT Europe produkter
:
Materiale: Rustfrit stål, Typ Canister Holder
Beskrivelse
- Fremstillet af rustfrit stål
- Base til 2 pladsbesparende beholdere
SCAT pladsbesparende dåser tilbyder et smart alternativ til konventionelle SCAT beholdere ved kun at kræve en brøkdel af gulvpladsen til opbevaring uden at gå på kompromis med kapaciteten
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Ikke autoklaverbar |
| Farve | Hvid (gennemsigtig) |
| Oversigt | Base til 2 pladsbesparende beholdere |
| Dimensioner (L x B x H) | 200 x 141 x 130 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Produkttype | Stativ til jerrycan |
| Sterilitet | Ikke-steril |