Få mere at vide
BRAND™ Bund til plastflasker
Artikelnummer. 10573841 Shop alle Brand produkter
:
Diameter Udvendig: 94 - 96 mm
Artikelnummer. 10573841
Brand: BRAND™ 23728
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Base til automatisk burette Schilling til 1000 ml plastikflaske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 96 mm
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Til brug med (udstyr) Automatisk Burette Schilling , Plastflasker
Type Grundlag