Få mere at vide
Basisolie 75, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15668235 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
500 mL
1 gal.
Pakningsstørrelse:
3.8 L
500ml
Artikelnummer. 15668235
Brand: SPEX Certiprep BASE75
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
  • Basisolie 75 Blank
  • Certificeret baseolie
  • Organometallisk olie standard
Certificeringer
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Base Oil 75 Blank
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
Analysecertifikat With Certificate of Analysis
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Type Certified Reference Material
Opløsningsmiddel eller Matrix Base Oil 75
Industry Type Petrochemical Testing
Mængde 500 mL
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug