Få mere at vide
Corning™ Base hovedklemme
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10561758 Shop alle Corning produkter
Til brug med (udstyr):
Holdestang
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10561758
Brand: Corning™ 440140
Til brug med: Holdestang
Corning tilbyder støttestænger med 2 diameter. Den er designet til at blive brugt sammen med Corning Temperatursonde støtteklemme (kat. nr. 440141).
Bemærk: Bosshead klemmer til støttestang; holdestangen forbinder til bosshead. Temperaturregulatoren glider ind i holdestangen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Holdestang
Type Klemme