Få mere at vide
asecos™ Bunddæksel med justeringshjælpemidler
Shop alle asecos produkter
Bredde (metrisk) Udvendig:
486 mm
786 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- bunddæksel
- panel melaminharpiksbelagt RAL 7016
- med justeringshjælpemidler
Tekniske data
Tekniske data
| Dybde (metrisk) Eksteriør | 536 mm |
| Dimensioner (D x B x H) | 536 x 486 x 88 mm |
| Til brug med (udstyr) | Til højskabe med bredde 600 mm, til model(er): Q30 |
| Højde (metrisk) Udvendig | 88 mm |
| Overfladebelægning | Melaminharpiks lamineret |
| Vægt (metrisk) | 1.5 kg |
| Bredde (metrisk) Udvendig | 486 mm |
| Farve | Grå |
| Materiale | Spånplade |
| Produkttype | Bunddæksel |