Få mere at vide
asecos™ Bunddæksel med justeringshjælpemidler
Artikelnummer. 15337433 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Bredde (metrisk) Udvendig:
486 mm
786 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
15337433 486 mm Hver
15317433 786 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15337433 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 31004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    774.90 DKK
    658.63 DKK / Pakke med 1
    Spare 116.27 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-02-2027
Bundbetræk med justeringshjælpe (panel melamin harpiks-coated)
  • bunddæksel
  • panel melaminharpiksbelagt RAL 7016
  • med justeringshjælpemidler
Tekniske data
Dybde (metrisk) Eksteriør 536 mm
Dimensioner (D x B x H) 536 x 486 x 88 mm
Til brug med (udstyr) Til højskabe med bredde 600 mm, til model(er): Q30
Højde (metrisk) Udvendig 88 mm
Overfladebelægning Melaminharpiks lamineret
Vægt (metrisk) 1.5 kg
Bredde (metrisk) Udvendig 486 mm
Farve Grå
Materiale Spånplade
Produkttype Bunddæksel